Learn More
Idex Raccords sans bride
No need to flange tubing with the Flangeless Ferrule.
Marque:  Idex 01939-30
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11739919
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing.
  • Use with male nuts for a leak-tight connection.
Spécification
Spécification
Raccords sans bride
1,5875 mm
10/boîte
0.0625 in.
0193930
25,4