Learn More
BRAND™ Flacon de mesure SILBERBRAND™ pour l’analyse du sucre
Pour l’analyse du sucre Kohlrausch. Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
Marque: BRAND™ 402038
57.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
- Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Pour une utilisation avec l’analyse du sucre Kohlrausch
- Limites d’erreurs selon la classe B
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
Spécification
Pour son volume contenu (TC, po) | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
2 |
100 ml | |
0.2mL | |
B |