Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en PS à fond plat
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
Marque: Greiner Bio-One 214111
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Volume : 35 ml
- Tube transparent
- Diamètre x Hauteur : 31 x 56 mm
- Disponibles avec ou sans bouchon en PEBD blanc multi-disque
Spécification
Transparents | |
56 mm | |
Avec multidisque blanc, bouchon en PEBD blanc | |
Tube à essai |
35 mL | |
PS | |
31 mm |