Learn More
Anritsu™ Sonde plate Flat Leaf
Marque:  Anritsu™ ST11K010+TS1ANP
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 11922159
  • 347.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Thermocouple KT de surface
• Thermocouple de surface ultra plate et rapide, câble PTFE 1 m
• Sonde PTFE largeur 3mm pour mesure de surface, empilement
• Thermocouple KT de surface
Spécification
Spécification
2 s
-50°C à +210°C
Type K