Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
44.75€ - 170.00€
Spécification
Type de bouchon | Lid |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Type | Freezer Box |
Comprend | Lid and Dividers |
Quantité | 10 Pack |
Code produit | Marque | Couleur | Matrice de tubes | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matrice de tubes | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15396528
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 9 x 9 | 81 (Tubes de 1,5 à 2 ml) | 133 x 133 x 51 mm |
79.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15316528
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 12 x 12 | 144 (Tubes de 0,2 ml) | 133 x 130 x 30 mm |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15356528
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 9 x 9 | 81 (Tubes de 0,5 ml) | 133 x 130 x 42 mm |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15326538
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 5 x 5 | 25 (Tubes de 5 ml) | 133 x 133 x 75 mm |
121.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15336538
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 5 x 5 | 25 (Tubes de 5 ml) | 133 x 133 x 75 mm |
115.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15366538
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 6 x 6 | 36 (Tubes de 15 ml) | 145 x 147 x 120 mm |
170.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15376538
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 6 x 6 | 36 (Tubes de 15 ml) | 145 x 147 x 120 mm |
170.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15306548
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 4 x 4 | 16 (Tubes de 50 ml) | 145 x 147 x 120 mm |
164.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15316548
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 4 x 4 | 16 (Tubes de 50 ml) | 145 x 147 x 120 mm |
136.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15376528
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 9 x 9 | 81 × 0.5 ml Tubes | 133 x 130 x 42 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15386528
|
Fisherbrand™
|
Violet | 9 x 9 | Tubes 81 × 0.5 ml | 133 x 130 x 42 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15306538
|
Fisherbrand™
|
Red | 9 x 9 | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) | 133 x 133 x 51 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15326528
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 12 x 12 | Tubes 144 × 0.2 ml | 133 x 130 x 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15346538
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 5 x 5 | Tubes 25 × 5 ml | 133 x 133 x 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15356538
|
Fisherbrand™
|
Violet | 5 x 5 | Tubes 25 × 5 ml | 133 x 133 x 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15336528
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 12 x 12 | Tubes 144 × 0.2 ml | 133 x 130 x 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15346528
|
Fisherbrand™
|
Violet | 12 x 12 | Tubes 144 × 0.2 ml | 133 x 130 x 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15386538
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 6 x 6 | Tubes 36 × 15 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15396538
|
Fisherbrand™
|
Violet | 6 x 6 | Tubes 36 × 15 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15316538
|
Fisherbrand™
|
Purple | 9 x 9 | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) | 133 x 133 x 51 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15326548
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 4 x 4 | Tubes 16 × 50 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15366528
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 9 x 9 | Tubes 81 × 0.5 ml | 133 x 130 x 42 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15336548
|
Fisherbrand™
|
Violet | 4 x 4 | Tubes 16 × 50 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé
- Plus résistantes que les boîtes en carton
- Insensible à l’humidité
- Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spécification
Lid | |
Freezer Box | |
10 Pack |
Polypropylene | |
Lid and Dividers |