Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Flexelene™ 135C
Utilisez Flexelene 135C pour les procédés ou travaux en laboratoire nécessitant des certifications strictes.
179.00€ - 740.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 3A ; NSF-51 ; sans DEHP ; sans phtalate ; USP ; sans produits d’origine animale ; Pharmacopée européenne ; FDA ; NSF-61 |
---|---|
Description | Sans plastifiant, latex ou acétate de vinyle, le Flexelene 135 C est également exempt d’ingrédients d’origine animale. Cette tubulure flexible est composée de matériaux non allergéniques et contient des substances extractibles et lixiviables ultra-faibles. |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Flexelene |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11759629
|
Cole-Parmer™
96181-10 |
12,8 mm |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11739629
|
Cole-Parmer™
96181-06 |
6,4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11749629
|
Cole-Parmer™
96181-08 |
9,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11729629
|
Cole-Parmer™
96181-04 |
4,8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11719629
|
Cole-Parmer™
96181-02 |
3,0 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Sans ADI et DEHP pour obtenir plus haut niveau de pureté pendant le traitement.
- Flexelene 135C est une tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, de recherche et à usage général en laboratoire.
- Translucide, sans plastifiants, latex ou acétate de vinyle.
- Flexelene 135C est également exempte de composants d’origine animale.
- Tubulure flexible en matériaux non allergéniques.
- Substances extractibles et lixiviables très faible.
- Conforme aux exigences de la FDA et aux normes USP classe VI.
- Flexelene 135C comporte seulement des additifs conformes aux normes EP 3.1.3 et 3.1.6.
- La résine de base est conforme à la directive CE 202/72/EC.
- Conçue en fonction des besoins de la biotransformation et de l’industrie pharmaceutique.
- Stérilisation : autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation électronique ou irradiation aux rayons gamma.
Spécification
3A ; NSF-51 ; sans DEHP ; sans phtalate ; USP ; sans produits d’origine animale ; Pharmacopée européenne ; FDA ; NSF-61 | |
Autoclavables | |
50 pieds | |
Flexelene 135C est une tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, de recherche et à usage général en laboratoire. | |
-43deg;C | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation électronique ou aux rayons gamma. | |
275°F |
Sans plastifiant, latex ou acétate de vinyle, le Flexelene 135 C est également exempt d’ingrédients d’origine animale. Cette tubulure flexible est composée de matériaux non allergéniques et contient des substances extractibles et lixiviables ultra-faibles. | |
Flexelene | |
15,2 m | |
–46deg;F | |
50 pi/boîte. | |
Translucide | |
135°C |