Learn More
Flexible Brushes
Soft, single row of bristles fits easily into flask necks.
Marque: Fisherbrand
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
Soft, single row of bristles fits easily into flask necks.
- La poignée en plastique se plie pour permettre aux poils de s’insérer dans le récipient
- Le manche est doté d’un anneau de suspension
Spécification
Brosse flexible | |
Plastique | |
1,4 po | |
Flacons de 500 ml | |
14,17 in | |
36 cm | |
1 |
Souple | |
Flexible | |
3,8 cm | |
Anneau de suspension | |
3,9 po | |
10 cm |