Learn More
BRAND™ Tube de décharge flexible avec vanne de recirculation destiné aux distributeurs Dispensette™ S, S Organic et S Trace Analysis
Fabriqué en PTFE avec un câble spiralé d’env. 800 mm de longueur.
129.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe du col | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe du col | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15448043
|
BRAND™
708132 |
3 mm | Pour une capacité nominale de 2, 5, 10 ml |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15458043
|
BRAND™
708134 |
4,5 mm | Pour une capacité nominale de 25, 50, 100 ml |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Avec poignée de sécurité
- Ne convient pas au HF
- Fournis individuellement
Spécification
PTFE | |
1/boîte |