Learn More
Abnova™ FLJ12875 Recombinant Protein
Marque: Abnova™ H00079594-P01.25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
AAH10101 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
64.46 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 ug | |
MESGGRPSLCQFILLGTTSVVTAALYSVYRQKARVSQELKGAKKVHLGEDLKSILSEAPGKCVPYAVIEGAVRSVKETLNSQFVENCKGVIQRLTLQEHKMVWNRTTHLWNDCSKIIHQRTNTVPFDLVPHEDGVDVAVRVLKPLDSVDLGLETVYEKFHPSIQSFTDVIGHYISGERPKGIQETEEMLKVGATLTGVGELVLDNNSVRLQPPKQGMQYYLSSQDFDSLLQRQESSVRLWKVLALVFGFATCATLFFILRKQYLQRQERLRLKQMQEEFQEHEAQLLSRAKPEDRESLKSACVVCLSSFKSCVFLECGHVCSCTECYRALPEPKKCPICRQAITRVIPLYNS | |
C1orf166/FLJ12875/GIDE/MAPL/MULAN/RNF218/RP11-401M16.2 | |
MUL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
79594 | |
FLJ12875 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MUL1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Sécurité et traitement
- FLJ12875 (Human) Recombinant Protein (P01)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: tris-HCl, reduced glutathione