Learn More
Flotillin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Flotillin 1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16834804
|
Proteintech
15571-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16824804
|
Proteintech
15571-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
Flotillin 1 | |
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O08917, O75955, Q9Z1E1 | |
10211, 14251, 64665 | |
Flotillin 1 Fusion Protein Ag7902 | |
Primary | |
-20°C | |
FLOT1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FLOT1, flotillin 1 | |
Flot1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |