Learn More
JULABO™ Débitmètre CORIOLIS 1
Plage de températures de fonctionnement allant de -40 à +150° C. Ce débitmètre peut être utilisé avec les fluides Thermal HL30, HL60, HL90 JULABO™, les mélanges eau-glycol, Fluorinert™, adapté aux modèles PRESTO™.
13845.00€ - 14545.00€
Spécification
Type | Débitmètre |
---|---|
Raccordements | M30x1,5 mâle |
À utiliser avec (application) | Modèles Julabo™ PRESTO™ |
Détails du bloc d’alimentation | 100-230 V/50-60 Hz |
Température (métrique) | -40°C à +150°C |
Code produit | Marque | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940247
|
JULABO™
8980735 |
DN 15 |
13845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15950247
|
JULABO™
8980736 |
DN 25 |
14545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Technologie de mesure : Coriolis
- Liquides appropriés : Thermal HL30, HL60, HL80, eau-glycol, Fluorinert™
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +150°C
- Précision : 1,10 à 0,10 %
- Débit : 1 à 100 L/min
- Raccords de liquides : M30x1,5 mâle
- Diamètre de la tubulure : DN15
- Signal de sortie : 4 à 20 mA
- Alimentation secteur : 100-230 V/50-60 Hz
- Bloc d’alimentation et câble de signal analogique de 2,5 m pour la connexion à PRESTO™ inclus
- Monté dans un châssis (hauteur approximative de 500 mm)
Spécification
Débitmètre | |
Modèles Julabo™ PRESTO™ | |
-40°C à +150°C |
M30x1,5 mâle | |
100-230 V/50-60 Hz |