Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de contrôle du flux de la température et de la pression
Affinez les caractéristiques de pression et de débit de votre système de refroidisseur / recycleur Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 342000000027
603.25 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Personnalisez le débit et la sortie de pression du refroidisseur / recycleur en fonction des besoins de votre procédé. Disponibles en plusieurs tailles populaires, les kits de contrôle de la pression et du débit Thermo Scientific™ pour les refroidisseurs Thermo Scientific peuvent vous permettre de fonctionner sans avoir à trouver les pièces.
- Conçus pour fonctionner avec votre refroidisseur / recycleur Thermo Scientific
- Disponibles en tailles populaires correspondant à vos connexions de refroidisseur / recycleur et agissent comme interface avec votre processus
- Élimine le besoin de savoir quelles pièces correspondent à vos connexions de refroidisseur / recycleur
- Conçus pour correspondre à la plage de fonctionnement de votre refroidisseur / recycleur
Spécification
Réducteur de pression externe | |
Pompe centrifuge, pompe à turbine | |
NPT 1 po |
ThermoFlex™ 7500 - 24000 avec pompes P3, P5, T5 et T9 | |
Réducteur de pression |