Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de contrôle du flux de la température et de la pression
Affinez les caractéristiques de pression et de débit de votre système de refroidisseur / recycleur Thermo Scientific™.
463.00€ - 813.00€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12200519
|
Thermo Scientific™
342000000025 |
Réducteur de pression externe | ThermoFlex™ 900 - 10000 avec pompe P1, P2 ou T1 | NPT 1/2 po |
463.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17198155
|
Thermo Scientific™
342000000026 |
Réducteur de pression externe | ThermoFlex™ 3500 - 5000 avec pompes P3 ou P4 | NPT 3/4 po |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15681765
|
Thermo Scientific™
342000000027 |
Réducteur de pression externe | ThermoFlex™ 7500 - 24000 avec pompes P3, P5, T5 et T9 | NPT 1 po |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15560163
|
Thermo Scientific™
611000000106 |
Kit de contrôle de débit externe | ThermoFlex™ 900 - 10000 avec pompe P1, P2 ou T1 | NPT 1/2 po |
573.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15510435
|
Thermo Scientific™
342000000029 |
Kit de contrôle de débit externe | ThermoFlex™ 7500 - 24000 avec pompes P3, P5, T5 et T9 | NPT 1 po |
813.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Personnalisez le débit et la sortie de pression du refroidisseur / recycleur en fonction des besoins de votre procédé. Disponibles en plusieurs tailles populaires, les kits de contrôle de la pression et du débit Thermo Scientific™ pour les refroidisseurs Thermo Scientific peuvent vous permettre de fonctionner sans avoir à trouver les pièces.
- Conçus pour fonctionner avec votre refroidisseur / recycleur Thermo Scientific
- Disponibles en tailles populaires correspondant à vos connexions de refroidisseur / recycleur et agissent comme interface avec votre processus
- Élimine le besoin de savoir quelles pièces correspondent à vos connexions de refroidisseur / recycleur
- Conçus pour correspondre à la plage de fonctionnement de votre refroidisseur / recycleur