Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’extension
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
Marque:  Thermo Scientific™ SH31119.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Code produit. 15969876
  • 130.43€ / 1 unité
Date d’expédition estimée: 20-01-2022
Description
Description
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé.
  • Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux normes BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
Spécification
Spécification
Extensions
3,22mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 6,35mm (1/4 po) de paroi ; C-Flex 374 ; 5 m (16,4 pi) ; Luer