Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Fluophase™ PFP
Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
Marque: Thermo Scientific™ 82705-154630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
- Excellentes pour l’analyse des taxanes
Spécification
Analytical Column | |
150 mm | |
100 Å | |
Fluorinated PFP | |
Silice | |
Taxane Analysis | |
PFP |
4,6 mm | |
5 μm | |
L43 | |
Hypersil GOLD | |
12% | |
Yes |