Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Fluophase™ PFP
Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
729.30€ - 887.61€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 6 mm |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 100 Å |
Type d’USP | L43 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10261045
|
Thermo Scientific™
82705-254630 |
6 mm | 250 mm |
887.61€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10037304
|
Thermo Scientific™
82705-154630 |
4,6 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
- Excellentes pour l’analyse des taxanes
Spécification
Colonne analytique | |
5 μm | |
L43 | |
Silice | |
Oui |
6 mm | |
100 Å | |
PFP fluoré | |
12% | |
PFP |