Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Fluophase™ RP
Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum. Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique.
Marque: Thermo Scientific™ 82505-052130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Caractéristiques de la phase solide Fluophase RP (perfluorohéxyl)
- Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
- Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
- Excellentes pour l’analyse des taxanes
Spécification
Fluophase, Taxane Analysis | |
Silice | |
Reversed Phase | |
2,1 mm de dia.int. | |
5 μm | |
Perfluorohexyl |
Yes | |
10% | |
Analytical Column | |
50 mm | |
100 Å |