Learn More
Solution étalon de fluorure 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie par appariement d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Tension de vapeur | 14mm Hg at 20°C deg C |
Point d’ébullition | 100°C |
Forme physique | Liquide |