Learn More
Thermo Scientific™ Particules enrobées de streptavidine fluorescentes Fluoro-Max
Simplifient le processus de liaison avec un réactif de liaison universel.
252.00€ - 14710.00€
Spécification
Additif | 0,05 % d’azoture de sodium |
---|---|
Propriété de liaison | Streptavidine |
Concentration | 1 % de matières solides |
Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérez (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne le congelez pas. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
Contenu | Microsphères fluorescentes en polystyrène teint rouge dans l’eau |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11864992
|
Thermo Scientific™
29470701010350 |
100 mL |
14710.00€
100mL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11874992
|
Thermo Scientific™
29470701011150 |
1 ml |
252.00€
1mL |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11854992
|
Thermo Scientific™
29470701010150 |
5 ml |
990.00€
5mL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Simplifiez le processus de liaison avec un réactif de liaison universel en utilisant des particules enrobées de streptavidine fluorescentes Thermo Scientific™ Fluoro-Max dans une variété d’applications telles que le diagnostic clinique, les études immunologiques / histologiques et dans le domaine de la recherche. Dotées d'un vaste déplacement de Stokes, les particules de chélate d’europium évitent les interférences non spécifiques provoquées par la fluorescence. Elles sont également parfaitement adaptées aux tests quantitatifs rapides à membrane, aux tests hétérogènes, aux tests de luminescence, aux applications de recherche, aux études de la phagocytose, aux marqueurs de surface cellulaire et à la détermination de la taille des pores.
Lorsqu’elles sont excitées par la lumière UV à sa longueur d’onde d’absorbance maximale de 333 nm, les particules de chélate d’europium émettent une luminescence de 613 nm à longue durée de vie d’environ 0,5 milliseconde, ce qui représente près de 10 000 à 100 000 fois la durée de vie de la plupart des fluorophores. Cette très longue durée de vie permet l’application des particules d’europium à la fluorescence en temps résolu et peut réduire les limites de détection des analyses de fluorescence de nombreux ordres d’amplitude par élimination des interférences de bruit provenant d’une fluorescence de matrice à faible durabilité.- Obtenues en teignant les particules de carboxylate modifié Thermo Scientific™ OptiLink™ avec du chélate d’europium
- Spécialement conçues pour les applications fluorimétrique automatisées ou à membrane
- Disponibles en diamètres standard de 0,1 μM, 0,2 μM et 0,3 μM
- Colorées de façon interne pour empêcher le lessivage du colorant et garantir une immunoréactivité maximale de surface
Avantages des particules fluorescentes Fluoro-Max
- Lient les ligands sans interférence de colorant
- Surface sans colorant pour le couplage
- Grande capacité de liaison aux protéines
- Absorbent facilement les protéines
- Optimisent les tests en contrôlant la sensibilité, la spécificité et la stabilité
- Teneur en acide optimisée
Recommandé dans les domaines suivants :
- Diagnostics cliniques
- Biologie moléculaire
- Flux latéral, analyses turbidimétriques et par agglutination sur lames
Spécification
0,05 % d’azoture de sodium | |
1 % de matières solides | |
Microsphères fluorescentes en polystyrène teint rouge dans l’eau | |
Études immunohistologiques | |
Particule fluorescente | |
Notice contenant le certificat d’analyse | |
1,06 g/cm³ | |
Streptavidine | |
0,3 μm | |
0,3 μm |
Streptavidine | |
Sauf indication contraire, réfrigérez (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne le congelez pas. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Blanc | |
Polystyrène ou polystyrène avec surface greffée en copolymère recouverte de streptavidine | |
Chélate d’europium | |
Liaison à la biotine ∼ 1 000 pmol/mg | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois | |
< 5 % CV | |
0,3 μm |