Learn More
Hexafluorophosphate de N,N,N’,N’-tétraméthylformamidinium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228690
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
164298-23-1
C5H12FN2·F6P
264.13
MFCD02684443
ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
2774761
[Diméthylamino(fluoro)méthylidène]-diméthylazanium ; Hexafluorophosphate
CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
164298-23-1
C5H12FN2·F6P
264.13
MFCD02684443
ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
2774761
[Diméthylamino(fluoro)méthylidène]-diméthylazanium ; Hexafluorophosphate
CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Fluoro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Point de fusion 107°C to 110°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 264.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.