Learn More
Fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509582
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
462-06-6
C6H5F
96.10
MFCD00000280
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
10008
CHEBI:5115
fluorobenzène
FC1=CC=CC=C1
462-06-6
C6H5F
96.10
MFCD00000280
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
10008
CHEBI:5115
fluorobenzène
FC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Fluorobenzene
Point de fusion -42.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5F
Indice de réfraction 1.4643 to 1.4663
Quantité 100 g
Beilstein 05,IV,632
Merck Index 15,4201
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and water
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.