Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
370.00€ - 1150.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PTFE |
Porosité | 1,0 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10014830
|
Merck
FALP01300 |
13 mm | 100 mL/min x cm2 |
370.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10238300
|
Merck
FALP02500 |
25 mm | 100 mL/min x cm2 |
476.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10656361
|
Merck
FALP03700 |
37 mm | 100 mL/min x cm2 |
982.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10615981
|
Merck
FALP04700 |
47 mm | 100 mL/min x cm2 |
605.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10420601
|
Merck
FALP09050 |
90 mm | 16 L/min x cm2 |
940.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10054580
|
Merck
FALP14250 |
142 mm | 100 mL/min x cm2 |
1150.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV SpectroscopyEspecificaciones
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
1,0 μm | |
Hydrophobe | |
Hydrophobe |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Membranes filtrantes |