Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane de transfert en PVDF FluoroTrans™ W
La membrane FluoroTrans W est optimisée pour les applications de transfert de Western.
174.00€ - 540.00€
Spécification
Description | Non stérile |
---|---|
Matériau | PVDF FluoroTrans |
Porosité | 0,2 μm |
Épaisseur | 127 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
BSP0159 |
20 x 20 cm |
381.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
BSP0161 |
26 cm x 3,3 m |
540.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17184711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
BSP0157 |
10 x 15 cm |
243.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
BSP0158 |
7 x 9 cm |
174.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cette membrane permet une détection sensible des protéines avec un fond faible et un perçage par brûlure protéique très faible
- La membrane FluoroTrans W est compatible avec toutes les colorations protéiques totales et méthodes d’immunodétection
Spécification
Non stérile | |
PVDF FluoroTrans | |
0,2 μm | |
127 μm |