Learn More
Molecular Probes™ Microsphères en polystyrène FluoSpheres™, 10 μm, bleu-vert fluorescent (430/465), pour la détermination du débit sanguin.
Microsphères en polystyrène FluoSpheres™, 10 μm, bleu-vert fluorescent (430/465), pour la détermination du débit sanguin.
Marque: Molecular Probes™ F8830
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec plusieurs de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles hautement fluorescentes présentant généralement pas ou peu de signes de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’illumination intense requise pour la microscopie par fluorescence.Les microsphères FluoSpheres™ dans la plage de dimensions 10–15 μm ont été spécialement conçues pour effectuer des études de débit sanguin régional dans des tissus et des organes. Généralement pour ce genre d’études, les microsphères sont d’abord injectées aux endroits souhaités dans l’appareil circulatoire avant de venir se loger dans les capillaires, où elles peuvent être extraites et la fluorescence quantifiée. L’utilisation de microsphères fluorescentes élimine les risques de rayonnement et les obstacles d’élimination associés aux microsphères radiomarquées. Plusieurs microsphères FluoSpheres™ (jusqu’à sept ou plus avec une bonne correction spectrale), en circulation simultanée, peuvent être distinguées. Les microsphères qui ont été perfusées ou injectées dans les tissus et les organes conservent leur fluorescence suite aux coupes histologiques sériées. Nos microsphères FluoSpheres™ servant à déterminer le débit sanguin, disponibles en onze couleurs fluorescentes dissociables, sont également compatibles avec les analyseurs de débit sanguin qui effectuent des extractions et des analyses automatisées.
Caractéristiques des microsphères FluoSpheres™ :
Caractéristiques de la surface de couplage carboxylée
Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles au couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimide hydrosolubles, tels que l’EDAC.
Choix de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
En plus des microsphères servant aux études de débit sanguin, découvrez notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes. Parmi ces produits, vous trouverez des billes avec ces variations :
Choix de microsphères non colorées
Nous proposons également des centaines de microsphères exemptes de surfactant UltraClean™ pour la recherche et les applications commerciales.
Nous élaborerons un produit de microsphères personnalisé pour vous
Nous pouvons préparer des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
3,6 x 106 particules/ml | |
0,15 M de NaCl, 0,05 % de Tween™ 20, 0,02 % de thimérosal | |
Bleu-vert fluorescent | |
PS | |
1,06 g/cm3 | |
10 μm |
2°C à 8°C | |
Microsphères en polystyrène, 10 ml, 10 μm, fluorescent bleu-vert, excitation : 430 nm, maxima d’émission : 430 nm, pour la détermination du débit sanguin, les microsphères (également appelées billes de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales qui sont | |
Détermination du débit sanguin | |
Système d’analyseur de débit sanguin | |
10 ml | |
9,9 ± 0,1188 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.