Learn More
Molecular Probes™ Microsphères de polystyrène FluoSpheres™, 15 μm, rouge-orange fluorescent (565/580), pour la détermination du débit sanguin
Microsphères en polystyrène FluoSpheres™, 15 μm, rouge-orange fluorescent (565/580), pour la détermination du débit sanguin.
Marque:  Molecular Probes™ F21012
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 11554796
  • 620.00€ / 10mL
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec plusieurs de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles hautement fluorescentes présentant généralement pas ou peu de signes de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’illumination intense requise pour la microscopie par fluorescence.
Les microsphères FluoSpheres™ dans la plage de dimensions 10–15 μm ont été spécialement conçues pour effectuer des études de débit sanguin régional dans des tissus et des organes. Généralement pour ce genre d’études, les microsphères sont d’abord injectées aux endroits souhaités dans l’appareil circulatoire avant de venir se loger dans les capillaires, où elles peuvent être extraites et la fluorescence quantifiée. L’utilisation de microsphères fluorescentes élimine les risques de rayonnement et les obstacles d’élimination associés aux microsphères radiomarquées. Plusieurs microsphères FluoSpheres™ (jusqu’à sept ou plus avec une bonne correction spectrale), en circulation simultanée, peuvent être distinguées. Les microsphères qui ont été perfusées ou injectées dans les tissus et les organes conservent leur fluorescence suite aux coupes histologiques sériées. Nos microsphères FluoSpheres™ servant à déterminer le débit sanguin, disponibles en onze couleurs fluorescentes dissociables, sont également compatibles avec les analyseurs de débit sanguin qui effectuent des extractions et des analyses automatisées.
Caractéristiques des microsphères FluoSpheres™ :
  • Marquage (Ex/Em) : Fluorescent rouge-orange (565/580)
  • Diamètre nominal de la microbille : 15 μm
  • Surface de couplage : Carboxylate
    Caractéristiques de la surface de couplage carboxylée
    Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles au couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimide hydrosolubles, tels que l’EDAC.
    Choix de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
    En plus des microsphères servant aux études de débit sanguin, découvrez notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes. Parmi ces produits, vous trouverez des billes avec ces variations :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Microsphères qui sont en outre pré-couplées avec de la streptavidine, NeutrAvidin, de la biotine, de l’europium et du platine
    Choix de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines de microsphères exemptes de surfactant UltraClean™ pour la recherche et les applications commerciales.
    Nous élaborerons un produit de microsphères personnalisé pour vous
    Nous pouvons préparer des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Spécification
    Spécification
    1,0 x 106 particules/ml
    0,15 M de NaCl, 0,05 % de Tween™ 20, 0,02 % de thimérosal
    Rouge-orange fluorescent
    PS
    1,06 g/cm3
    15 μm
    2°C à 8°C
    Microsphères en polystyrène, 10 ml, 15μm, fluorescent rouge-orange, excitation : 565 nm, maxima d’émission : 565 nm, pour la détermination du débit sanguin, les microsphères (également appelées billes de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales qui sont
    Détermination du débit sanguin
    Système d’analyseur de débit sanguin
    10 ml
    15 μm