Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 15 μm, yellow fluorescent (515/534), for blood flow determination
Microsphères en polystyrène FluoSpheres™, 15 µm, jaune fluorescent (515/534), pour la détermination du débit sanguin.
Marque:  Molecular Probes™ F21011
396.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 11544796
  • 594.00€ / 10mL
En stock
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec une variété de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles très fluorescentes qui montrent généralement peu ou pas de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’éclairage intense requis pour la microscopie par fluorescence.
Les microsphères FluoSpheres™ d’une taille de 10 à 15 μm ont été conçues spécifiquement pour les études régionales de débit sanguin dans les tissus et organes. Pour ce genre d’études, les microsphères sont généralement d’abord injectées aux endroits souhaités dans l’appareil circulatoire avant de venir se loger dans les capillaires, où elles peuvent être extraites et la fluorescence quantifiée. L’utilisation de microsphères fluorescentes élimine les risques de rayonnement et les obstacles d’élimination associés aux microsphères radiomarquées. Plusieurs microsphères FluoSpheres™ (jusqu’à sept ou plus avec une bonne correction spectrale), en circulation simultanée, peuvent être distinguées. Les microsphères qui ont été perfusées ou injectées dans les tissus et les organes conservent leur fluorescence suite aux coupes histologiques sériées. Nos microsphères FluoSpheres™ servant à déterminer le débit sanguin, disponibles en onze couleurs fluorescentes dissociables, sont également compatibles avec les systèmes d’analyseurs de débit sanguin qui effectuent des extractions et des analyses automatisées.
Caractéristiques des microsphères FluoSpheres™ :
  • Marquage (Ex / Em) : Jaune fluorescent (515/534)
  • Diamètre nominal de la microbille : 15 μm
  • Surface de couplage : Carboxylate
    Caractéristiques de la surface de couplage au carboxylate
    ™ Les microbilles FluoSpheres modifiées au carboxylate ont une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend adaptées au couplage covalent de protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC.
    Options de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
    En plus des microsphères pour les études de flux sanguin, découvrez notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes. Parmi ces produits, vous trouverez des microbilles avec ces variations :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Les microsphères qui sont en outre pré-couplées de streptavidine, de NeutrAvidin, de biotine, d’europium et de platine
    Options de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines d’options pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ à des fins de recherche ou commerciales.
    Nous concevons des microsphères personnalisées
    Nous préparons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Spécification
    Spécification
    1,0 x 106 microbilles ⁄ ml
    Couleur jaune
    Microsphère
    Température ambiante
    Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
    Polystyrène
    FLUOSPHERES™
    15 μm