Learn More
Greiner Bio-One Microplaque non traitée à 96 puits FLUOTRAC™ 200
Pour immunodosage de fluorescence. La microplaque non traitée à 96 puits Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 convient aux protéines et peptides non polaires.
Marque: Greiner Bio-One 675077
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Réduction du volume de l’échantillon jusqu’à 50 %
- Sta
Service Plan
Non
Prestations de service
Non
Spécification
À liaison élevée | |
8 x 12 | |
Noir | |
96 | |
Non traité | |
Immunoessai par fluorescence | |
40/boîte |
Demi-surface | |
À liaison élevée | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Oui | |
40 | |
Oui |