Learn More
Molecular Probes™ Kit de potentiel de membrane FluoVolt™
Kit de potentiel de membrane FluoVolt™
Marque: Molecular Probes™ F10488
678.51 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le kit de potentiel de membrane FluoVolt™ représente la nouvelle génération de kits à base de sondes fluorescentes sensibles à la tension. La sonde FluoVolt™ réunit les meilleures caractéristiques des sondes fluorescentes à potentiel de membrane à réponse rapide et lente. La sonde FluoVolt™ répond aux changements de potentiel de membrane en sous-millisecondes et affiche une forte amplitude de réponse.Les caractéristiques de la sonde de potentiel de membrane FluoVolt™ incluent :
L’évolution du potentiel membranaire joue un rôle central dans de nombreux processus physiologiques, notamment la propagation des impulsions nerveuses, la contraction musculaire et la signalisation cellulaire. Les sondes fluorescentes potentiométriques sont des outils importants pour étudier de ces processus et sont généralement caractérisées comme des sondes à réponse lente ou rapide.
Les meilleures caractéristiques des sondes à réponse lente et rapide
Les sondes à réponse lente fonctionnent en accédant à des cellules dépolarisées, en se liant aux protéines ou aux membranes et en présentant une fluorescence optimisée. Cet événement de translocation membranaire réduit la capacité de ces rapporteurs à répondre aux changements du potentiel de membrane et introduit une charge capacitive pouvant affecter la santé cellulaire. Cependant, ces sondes affichent une forte amplitude de réponse ; généralement dans la plage de 1 % par mV.
Les sondes à réponse rapide sont des molécules qui changent leur structure en réponse au champ électrique environnant et détectent les changements de potentiel transitoires (millisecondes). Cependant, par rapport aux sondes à réponse lente, les sondes à réponse rapide ont une amplitude, souvent faible, de variation de la fluorescence qui dépend du potentiel (2–10 % de variation de fluorescence par 100 mV).
La sonde de potentiel membranaire FluoVolt™ affiche les meilleures propriétés des sondes à réponse lente et rapide. La sonde FluoVolt™ est une sonde à réponse rapide avec une réponse de fluorescence dépendant du potentiel supérieure. La réponse est suffisamment rapide pour détecter les changements de potentiel transitoire (sous-millisecondes) dans les cellules excitables et génère un changement de signal supérieur à 25 % par 100 mV.
Solutions PowerLoad™ et de suppression du bruit de fond également incluses
Le kit de potentiel membranaire FluoVolt™ contient du concentré PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules. Étant donné la nature unique de la solution PowerLoad™, elle peut être utilisée en présence de milieux de culture complets, réduisant ainsi les effets négatifs du remplacement de milieux ou du chargement dans des milieux sans sérum.
L’autofluorescence initiale provoquée par les composants présents au sein d’un milieu de croissance peut être considérablement réduite en ajoutant le suppresseur de bruit de fond Neuro inclus. Cette solution a été spécifiquement formulée pour une utilisation avec les cellules neuronales et ne provoque pas de choc osmotique. En outre, le suppresseur de fond Neuro a été utilisé avec succès avec de nombreux types de cellules différents pour supprimer efficacement la fluorescence de fond sans sacrifier la fluorescence cellulaire spécifique générée dans le dosage.
Spécification
Contenu : |
|
Coloration | |
Molecular Probes™ | |
Lipides et membranes cellulaires |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.