Learn More
BRAND™ Entonnoirs en verre à stries intérieures
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3, les entonnoirs en verre à stries intérieures Brand™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
488.00€ - 730.00€
Spécification
Type de produit | Entonnoir |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Angle | 60° |
À utiliser avec (application) | Filtration rapide |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15211459
|
BRAND™
145616 |
80mm |
580.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15597831
|
BRAND™
145631 |
150mm |
730.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15221459
|
BRAND™
145619 |
100mm |
660.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15201459
|
BRAND™
145611 |
70mm |
488.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rebord supérieur poli au feu et rodé
- Tige courte
- Coudés à 60°
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Entonnoir | |
60° | |
1/boîte |
Verre borosilicaté | |
Filtration rapide |