Learn More
BRAND™ Entonnoir à tige courte à cannelures
Verre borosilicaté 3.3. Pour filtration rapide.
Marque:  BRAND™ 145638
94.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Code produit. 10141391
  • 107.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • Coudés à 60°
  • Bord supérieur rebrûlé ou poli
  • Tige courte
  • Spécification
    Spécification
    20,0 mm
    60°
    1
    2,6 cm
    17,5 cm