Learn More
FMO2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3F1F7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FMO2 |
---|---|
Clone | 3F1F7 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829395
|
Proteintech
67019-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819395
|
Proteintech
67019-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The FMO2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human FMO2. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The FMO2 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
FMO2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
2327 | |
Primary |
3F1F7 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Pig, Mouse | |
IgG1 |