Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lentille de focalisation pour guides de lumière
L’intensité lumineuse au centre du faisceau peut être augmentée par un facteur de 3. Pour guides de lumière allant jusqu’à 5 mm de diamètre.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158210
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Code produit. 12868095
  • 58.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • L’intensité lumineuse au centre du faisceau est augmentée par un facteur de 3
  • Pour une utilisation avec des guides de lumière de 5 mm de diamètre
Spécification
Spécification
Lentille
21 mm
Guides de lumière avec diamètre de faisceau de fibres de < 5 mm
35 mm