Learn More
Macherey-Nagel™ Folded MN 612 Filter Paper
Marque: Macherey-Nagel™ 526027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Folded | |
General application | |
100 Pack | |
Filter Paper | |
270 mm |
10sec. | |
MN 612 | |
0.2 mm | |
270 mm |