Learn More
Memmert™ Incubateur standard avec convection forcée, affichage simple et écran tactile, 256 L, acier inox
Plage de températures : 10°C à 80°C
Marque: Memmert™ IF260
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 149.39999kg
Description
Pour garantir une circulation optimale de l’air dans la chambre d’incubation, même lorsqu’elle est entièrement chargée, les modèles SingleDISPLAY (affichage unique) et TwinDISPLAY (affichage double) sont disponibles avec un ventilateur à air réglable. Même si ses caractéristiques uniques de chauffage intégral des surfaces sont adaptées de façon optimale à la convection naturelle et à la circulation d’air forcée, le ventilateur peut néanmoins être entièrement éteint pour les échantillons sensibles et ceux qui ne doivent pas être exposés à la turbulence de l’air.- Les conceptions sont fortes de 65 ans de travail de développement permanent et des nombreux commentaires issus de l’expérience utilisateur réelle
- Plage de températures allant jusqu’à +80°C
- Huit tailles de modèles, de 30 litres à 750 litres
- Deux variantes de modèles : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
- Convection naturelle ou circulation d’air forcé N/F
- Portes doubles (intérieur en verre, extérieur en acier inox) pour une bonne visibilité sans réduction de la température
- Activation de la routine de stérilisation via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
- Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
- Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
- Les valeurs de température de tous les incubateurs sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05
- Chaque incubateur est soumis à un test de sécurité et porte le symbole “CE”
Spécification
CE | |
Incubateur | |
Acier inoxydable | |
Royaume-Uni | |
Incubateur standard | |
IF260 | |
0.1°K | |
500 x 640 x 800 mm | |
824 mm | |
1183 mm | |
500 mm | |
110 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel | |
256 L | |
Acier inoxydable | |
10 à 80°C | |
Couleur TFT | |
9 | |
Pt100 | |
1183 × 824 × 684 mm (H × L ×P) | |
640 mm | |
800 mm | |
161 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1,1/1,7 kW |