Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux à ultra-basse température de –40° C Forma™ 7000 Series
Optez pour une protection des échantillons optimale pour les applications de -10° à -40° grâce à ces congélateurs à ultra-basse température, conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien.
sur devis
Spécification
Type Congélateur ultra-basse température, vertical
Gamme de températures –10°C à –40°C
Modèle de porte Extérieur 1, intérieur 4
No. of Doors 1
Porte intérieure 4
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Fournir une protection d’échantillon sans compromis pour des applications allant de -10° à -40°C grâce aux congélateurs verticaux à ultra-basse température -40°C Thermo Scientific™ Forma™ 7000 Series, conçus pour une protection quotidienne des échantillons et une fiabilité optimale.
Caractéristiques principales :
  • Commandes et affichages faciles d’accès et à lecture aisée, dotés d’un panneau de contrôle centralisé, à hauteur des genoux, comprenant des systèmes de commande et de surveillance à microprocesseur
  • Système de réfrigération de pointe qui améliore la régulation de la température et qui augmente la capacité frigorifique pour une meilleure stabilité de la température des échantillons
  • Protection contre les surtensions et les sous-tensions
  • Filtre lavable et facile à enlever qui protège le condenseur de la poussière pouvant limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
  • Poignée de porte ergonomique avec serrure à clé intégrée, facile à utiliser et compatible avec un cadenas
  • choix de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
  • Enregistreur graphique intégré, disponible à hauteur des genoux sur les modèles Forma 7000 -40°C
Structure :
  • Joint de porte en trois points permettant un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
  • Armoires en acier laminé à froid, robustes et à parois épaisses, qui ne s’écaillent pas et résistent à la rouille
  • Des ports d’accès de 25 mm (1 in) permettant d’utiliser des sondes ou des instruments externes
  • Quatre portes intérieures qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après fermeture des portes
  • Isolation en mousse de polyuréthane expansée de 127 mm (5 in), ce qui réduit la consommation électrique et maintient la température au point de consigne
Spécification
Spécification
Congélateur ultra-basse température, vertical
Extérieur 1, intérieur 4
4
Mousse en polyuréthane
3
68 kg
Armoire
Fin and Tube, Forced-Air Cooled
Manual
Alarm, Recorder
Sur 7 jours, avec sous sans encre, en option
Non disponible
Non disponible
Compatible SmartView
Dévolteur-survolteur
Hermetic
–10°C à –40°C
1
Cold-rolled Steel
Acier galvanisé peint - Standard, acier inoxydable - En option
150 lb
cULus, certifié CE, FDA Classe I, FDA Class I, UL
Écran tactile LED
Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
En option
Verrou et cadenas en standard
Contacts secs - standard, sonde PT100, en option
Utilisation standard
CO2 ou LN2, en option
967 W
Dévolteur-survolteur
R404A