Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de chromatographie Forma™ High-Performance
Découvrez l’excellente stabilité thermique et l’accessibilité complète de ce réfrigérateur de chromatographie.
5481.00€ - 10196.00€
Produits 6
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
11724968 Thermo Scientific™
FRCR2304V
European 5535.81€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
31-07-2019
Ajouter au panier
11744968 Thermo Scientific™
FRCR4504V
European 7403.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15138206 Thermo Scientific™
FRCR2304W
UK 5481.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
11734968 Thermo Scientific™
FRCR3004V
European 6732.66€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
11754968 Thermo Scientific™
FRCR5004V
European 8001.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
11764968 Thermo Scientific™
FRCR7504V
European 10196.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Contrôle par microprocesseur
  • Régulation de la température ajustable de 1 à 8°C, préréglage en usine sur 4°C
  • Commandes sous forme d’icônes et écrans incluant des références graphiques compréhensibles par tous
  • Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes pour une sécurité accrue
  • Alertes sonores/visuelles en cas de température excessive ou insuffisante et de coupure de courant, rapports visuels sur l’état des fonctions critiques
  • Le thermomètre graphique confirme un fonctionnement correct : vert fixe pour une température normale, barre supérieure clignotante pour une température élevée, ampoule clignotante pour une température trop basse
  • Capteur de dégivrage sophistiqué qui gère le cycle de dégivrage et minimise l’accumulation de givre pour maintenir l’efficacité du serpentin de réfrigération
  • Grand écran numérique avec une résolution maximum à 0,1°C près
  • Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
  • Bouton-poussoir permettant de tester les alarmes et de vérifier le fonctionnement continu des capteurs
  • Batterie de secours assurant le fonctionnement du panneau de commande en cas de coupure de courant
  • Ce système dispose de contacts secs de report d’alarme à distance
Système de réfrigération
  • Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
  • Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
  • Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation
Structure :
  • Systèmes de régulation et de réfrigération positionnés sur le dessus (excepté pour le modèle à porte vitrée coulissante FRCR4504 où ils sont positionnés en bas)
  • Tous les modèles disposent d’un verrou de porte
  • Double prise électrique interne étanche à la vapeur, toujours sous tension (cordon d’alimentation séparé fourni)
  • Le commutateur Marche/Arrêt de la porte permet d’éclairer l’intérieur de l’appareil (sur tous les modèles excepté le FRCR4504)
  • Les étagères à claire-voie à revêtement époxy peuvent être ajustées par incréments de 2,5 cm (1 in).
  • Les portes à double-vitrage disposent de fermetures à ressort et peuvent être bloquées en position ouverte à 90° (excepté sur le modèle FRCR4504 à portes coulissantes)
  • Un système de ventilation forcée positive maintient une température uniforme dans tout l’appareil
  • Les joints de porte périphériques étanches préservent l’intégrité de la température
  • Les deux passages de câbles de 5 cm (2 in) de diamètre disposent de couvercles à charnières
  • Verrous de porte à code renforçant la sécurité (excepté sur le modèle FRCR4504)
  • Des roulettes de 5 cm (2 in) (deux verrouillables et deux non verrouillables) sont installées en usine
  • Les modèles FRCR4504 et FRCR4504 possèdent un câble d’alimentation pour les prises intérieures
  • Isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC
  • Les surfaces intérieure et extérieure sont dotées d’un revêtement par pulvérisation résistant aux chocs
Informations de commande :
Accessoires (disponibles séparément) : dispositif de protection contre les surtensions (indépendant) ; enregistreur de température, courbe circulaire de 15,2 cm (6 in), mécanisme d’entraînement sur sept jours, ports d’accès supplémentaires, diamètre de 5 cm (2 in), avec couvercle ; intérieur et extérieur en acier inoxydable ; étagères supplémentaires de dimensions normales ou réduites ; portes vitrées chauffantes et portes battantes (disponibles pour la plupart des modèles).