missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire Forma™ High-Performance à portes vitrées

Répondez à tous vos besoins en matière d’espace et de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances, idéaux pour un usage industriel, clinique et scientifique.

Marque:  Thermo Scientific™ FRGG1204W

Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 127.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13478649

  • 4787.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
16-02-2021
Ajouter au panier

Description

Description

Caractéristiques principales :
  • Large gamme de tailles pour satisfaire pratiquement toutes les exigences applicatives
  • Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme pour protéger vos échantillons et stocks
  • Températures réglables de 1 à 8°C (point de consigne prédéfini en usine sur 4°C)
  • Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques

Contrôle par microprocesseur :

  • Commandes intuitives et affichages visuels
  • Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
  • Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes
  • Alarmes sonores/visuelles en cas de panne de courant et de température haute/basse

Structure :

  • Une isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC protège l’appareil des variations de température ambiante et minimise les coûts d’exploitation.
  • Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme dans tout l’appareil.
  • Flux d’air dirigé pour un retour à température rapide.
  • Surfaces intérieure et extérieure dotées d’un revêtement résistant aux chocs.
  • Portes dotées de poignées sur toute la longueur (sauf sur les modèles FRGL4504).
  • Éclairage intérieur activé par le commutateur marche/arrêt de la porte ; interrupteur indépendant sur le panneau de commande.
  • Portes à gravité dotées d’un verrou.
  • Étagères à claire-voie à revêtement époxy réglables par incréments de 2,5 cm (1 in).

Système de réfrigération :

  • Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
  • Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
  • Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation

Informations de commande :

Les modèles V et W ne sont pas commercialisés en Amérique du Nord. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre distributeur local.

Remarques :

  • Les performances peuvent varier en fonction de la température ambiante, des conditions d’humidité, de chargement des échantillons et de la fréquence d’ouverture des portes.
  • Les volumes intérieurs indiqués sont nominaux ; les capacités utilisables peuvent varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur le volume intérieur.
  • En option : survolteur pour basse tension autonome ; enregistreur graphique de température intégré ; port média/sonde de 5 cm (2 in) avec cache ; intérieur et extérieur en acier inoxydable ; roulettes de 5 cm (2 in) ; étagères supplémentaires ; portes à double vitrage offrant une visibilité totale.
Spécification

Spécification

1 ° à 8 ° C
230 V 50 Hz
50 Hz
U.K.
21 x 20 x 52,4 po (55,2 x 50,8 x 133,1 cm)
Sans CFC
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact
Roulettes de 5 cm (2 in) (deux verrouillables, deux non verrouillables), installées en usine
186.9cm
76,2 cm
50,8 cm
61cm
microprocesseur
326L
230V
6A
29,3 x 24 x 73,6 po (74,3 x 61 x 186,9 cm)
100 kg
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact
15A
55,2
133.1cm
1 po (2,5 cm ) l'accès au port
automatique
Réfrigérateur haute performance
Vidéos
FDS
Documents
Garantie