Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire Forma™ High-Performance à portes vitrées
Répondez à tous vos besoins en matière d’espace et de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances, idéaux pour un usage industriel, clinique et scientifique.
sur devis
Spécification
Type Réfrigérateur haute performance
Gamme de températures 1 ° à 8 ° C
Réfrigérant Sans CFC
Matériau de la hotte Peinture avec revêtement par pulvérisation à fort impact
Finition externe Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Répondez à tous vos besoins en matière d’espace et de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances à portes vitrées Thermo Scientific™ Forma™ High-Performance, idéaux pour un usage industriel, clinique et scientifique. Nos réfrigérateurs de laboratoire Forma disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants idéaux pour un usage industriel, clinique et scientifique.
Caractéristiques principales :
  • Large gamme de tailles pour satisfaire pratiquement toutes les exigences applicatives
  • Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme pour protéger vos échantillons et stocks
  • Températures réglables de 1 à 8°C (point de consigne prédéfini en usine sur 4°C)
  • Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques
Contrôle par microprocesseur :
  • Commandes intuitives et affichages visuels
  • Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
  • Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes
  • Alarmes sonores/visuelles en cas de panne de courant et de température haute/basse
Structure :
  • Une isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC protège l’appareil des variations de température ambiante et minimise les coûts d’exploitation.
  • Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme dans tout l’appareil.
  • Flux d’air dirigé pour un retour à température rapide.
  • Surfaces intérieure et extérieure dotées d’un revêtement résistant aux chocs.
  • Portes dotées de poignées sur toute la longueur (sauf sur les modèles FRGL4504).
  • Éclairage intérieur activé par le commutateur marche/arrêt de la porte ; interrupteur indépendant sur le panneau de commande.
  • Portes à gravité dotées d’un verrou.
  • Étagères à claire-voie à revêtement époxy réglables par incréments de 2,5 cm (1 in).
Système de réfrigération :
  • Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
  • Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
  • Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation
Informations de commande :
Les modèles V et W ne sont pas commercialisés en Amérique du Nord. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre distributeur local.
Remarques :
  • Les performances peuvent varier en fonction de la température ambiante, des conditions d’humidité, de chargement des échantillons et de la fréquence d’ouverture des portes.
  • Les volumes intérieurs indiqués sont nominaux ; les capacités utilisables peuvent varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur le volume intérieur.
  • En option : survolteur pour basse tension autonome ; enregistreur graphique de température intégré ; port média/sonde de 5 cm (2 in) avec cache ; intérieur et extérieur en acier inoxydable ; roulettes de 5 cm (2 in) ; étagères supplémentaires ; portes à double vitrage offrant une visibilité totale.
Spécification
Spécification
Réfrigérateur haute performance
Sans CFC
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact
microprocesseur
automatique
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed
1 ° à 8 ° C
Peinture avec revêtement par pulvérisation à fort impact
Sans CFC
Roulettes de 5 cm (2 in) (deux verrouillables, deux non verrouillables), installées en usine
1 po (2,5 cm ) l'accès au port
Alarm, Recorder