Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pharmaceutiques Forma™
Stockez et récupérez vos produits pharmaceutiques en toute simplicité à l’aide des réfrigérateurs pharmaceutiques Thermo Scientific™ Forma™.
sur devis
Spécification
Type | Pharmacy Refrigerator |
---|---|
Gamme de températures | 1 ° à 8 ° C |
Réfrigérant | Sans CFC |
Modèle de porte | verre |
Tiroirs | Stainless Steel (Drawer) |
Description
Stockez et récupérez vos produits pharmaceutiques en toute simplicité à l’aide des réfrigérateurs pharmaceutiques Thermo Scientific™ Forma™. Développés pour une régulation de température stable de 1 à 8°C, ces réfrigérateurs disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants et de tiroirs coulissants à extension totale en acier inoxydable.
Contrôle par microprocesseur :
- Température réglable de 1 à 8°C (point de consigne prédéfini en usine sur 4°C)
- Commandes, affichages et références graphiques sous forme d’icônes compréhensibles par tous
- Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions
- Avertissements sonores et visuels signalant toute température excessive/insuffisante et coupure de courant
- Batterie de secours assurant le fonctionnement du panneau de commande en cas de coupure de courant
- Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
Système de réfrigération :
- Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
- Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
- Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation
Structure :
- Tiroirs coulissants à extraction totale en acier inoxydable, entièrement réglables.
- Porte(s) à double vitrage offrant une visibilité totale et éliminant toute condensation.
- Isolation haute densité sans CFC assurant la protection contre les variations de température ambiante et minimisant les coûts d’exploitation.
- Porte(s) à double vitrage verrouillables offrant une visibilité totale et éliminant toute condensation.
- Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme dans tout l’appareil.
- Flux d’air directionnel garantissant un retour rapide à la température de consigne après l’ouverture des portes.
- Éclairage intérieur activé par le commutateur marche/arrêt de la porte et interrupteur indépendant sur le panneau de commande
- L’unité comprend un verrou de porte.
- Surfaces intérieure et extérieure lisses et revêtues d’une peinture résistante aux rayures pour faciliter le nettoyage.
Remarque :
Les performances du produit peuvent varier en fonction de la température ambiante, de l’humidité, des préférences de chargement d’échantillons et de la fréquence d’ouverture des portes. Les volumes intérieurs indiqués sont nominaux ; les capacité utilisables en litres (ft3) peuvent varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur l’intérieur de l’armoire. Pour plus d’informations sur les dimensions et les tolérances d’appareils spécifiques ou pour vérifier l’espace à prévoir pour leur installation, veuillez contacter nos distributeurs locaux.
Informations de commande :
Options et accessoires : Survolteur pour tension basse (avec piètement) ; enregistreur graphique de température circulaire sur 7 jours (intégré) ; port média/sonde de 5,1 cm (2 in) avec cache ; surfaces internes en acier inoxydable ; roulettes de 5,1 cm (2 in) ; étagères et tiroirs supplémentaires. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre distributeur local.
Spécification
Pharmacy Refrigerator | |
Sans CFC | |
Stainless Steel (Drawer) | |
Painted | |
Upright | |
automatique | |
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
1 ° à 8 ° C | |
verre | |
Smooth, Scratch-resistant Paint | |
CFC Free | |
microprocesseur | |
Alarm, Recorder |