Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs pour plasma Forma™
Gérez les applications rigoureuses des banques de sang grâce aux congélateurs pour plasma Thermo Scientific™ Forma™ contrôlés par microprocesseur, conçus pour une utilisation simplifiée et une plus grande précision.
sur devis
Description
Description
Gérez les applications rigoureuses des banques de sang grâce aux congélateurs pour plasma Thermo Scientific™ Forma™ contrôlés par microprocesseur, conçus pour une utilisation simplifiée et une plus grande précision. Ces congélateurs -30°C répondent aux exigences strictes de l’AABB, de l’ANRC et de la FDA en matière de sécurité et de performance pour le stockage de plasma sanguin. Notre gamme comporte cinq tailles de congélateurs pour répondre à tous vos besoins en matière d’espace et de volume de stockage.
Contrôle par microprocesseur :
  • Une technologie numérique électronique sophistiquée simplifie l’utilisation et procure une plus grande précision.
  • Préréglage de la température de fonctionnement à -30°C.
  • Commandes sous forme d’icônes et écrans avec des références graphiques compréhensibles par tous.
  • Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes.
  • Alarmes sonores/visuelles en cas de température excessive ou insuffisante et de coupure de courant, rapports visuels sur l’état des fonctions critiques.
  • Le thermomètre graphique confirme un fonctionnement correct : vert fixe pour une température normale, barre supérieure clignotante pour une température élevée, ampoule clignotante pour une température trop basse.
  • Capteur de dégivrage sophistiqué gérant le cycle de dégivrage et minimisant l’accumulation de givre.
  • Le grand écran numérique offre une résolution maximum à 0,1°C près.
  • Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes incluses.
  • Bouton-poussoir permettant de tester les alarmes et de vérifier le fonctionnement continu des capteurs.
  • Batterie de secours assurant le fonctionnement du panneau de commande en cas de coupure de courant.
  • Câble de sonde d’alarme ultra-long pour les tests manuels.
  • Le dispositif comprend des contacts pour report d’alarme à distance.
Système de réfrigération :
  • Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
  • Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
  • Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation
Structure :
  • Isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC
  • Système de ventilation forcée positive maintient une température uniforme dans tout l’appareil
  • Flux d’air directionnel pour un retour rapide à la température de consigne après l’ouverture des portes
  • Porte pleine dotée d’un verrou de porte à code
  • Portes à retour automatique équipées de joints périphériques étanches. Ressort intégré sur tous les modèles sauf pour les modèles sous paillasse
  • Portes verrouillable et poignées sur toute la longueur de porte
  • Tiroirs à extension totale en acier inoxydable
  • Pieds de mise à niveau réglables de série ; roulettes disponibles en option
  • Surfaces intérieure et extérieure dotées d’un revêtement par pulvérisation résistant aux chocs
  • Port d’accès de 2,54 cm (1 in) standard sur le modèle FFPF430
  • Enregistreur graphique circulaire sur 7 jours de 15,2 cm (6 in) intégré, de série (enregistreur autonome en option pour le modèle FFPF430)
Remarque :
Les volumes intérieurs indiqués sont nominaux ; les capacités utilisables en litres (ft3) peuvent varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur le volume intérieur. Pour plus d’informations sur les dimensions et les tolérances d’appareils spécifiques ou pour vérifier l’espace à prévoir pour leur installation, veuillez contacter votre distributeur local. Les performances du produit peuvent varier en fonction de la température ambiante, de l’humidité, des préférences de chargement d’échantillons et de la fréquence d’ouverture des portes. Veuillez contacter votre service client ou votre distributeur local si vous avez des questions particulières concernant votre application.
La capacité nominale de la boîte de plasma indiquée se base sur des boîtes de plasma de 250 ml.