Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cycle™
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.
Marque:  Thermo Scientific™ 381
12794.60 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 117.90000kg
Code produit. 11726549
  • 13468.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.2 Contrôle précis de la température et choix de capteurs CT (conductivité thermique) ou IR (infrarouge), ainsi qu’un cycle pratique de décontamination à haute température. Notre incubateur à CO2 à chaleur directe Steri-Cycle est doté d’un système unique de filtration d’air en chambre HEPA qui protège en continu contre les contaminants indésirables en suspension dans l’air, grâce à un cycle de stérilisation à haute température à la demande pour simplifier le nettoyage courant.
Performances
  • Durée approximative du cycle : 14 heures
  • Le système optimisé de ventilation n’interfère pas avec les échantillons ni l’incubateur
  • Le système de filtration de COV intégré en option enlève les vapeurs organiques volatiles
  • Le filtre à air HEPA en chambre enlève en permanence les particules pour garantir des conditions de qualité de classe 100
  • Le cycle de stérilisation à la demande à 140 °C décontamine les surfaces internes
  • Une alarme sonore se déclenche si la porte extérieure est ouverte pendant le cycle ou si la température atteint 60 °C (140 °F) ou plus
  • Le capteur CT résistant à la chaleur peut être laissé en place pendant le cycle
  • Le filtre HEPA et le capteur IR s’enlèvent facilement
  • Un code d’accès empêche l’initiation accidentelle du cycle
Système à microprocesseur
  • Le centre de messagerie alphanumérique affiche clairement les paramètres de température, de CO2 et de RH (en option)
  • Alarmes sonores et visuelles avec bouton de mise sous silence
  • Points de consigne de température, de surtempérature et de CO2
  • Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
Structure
  • Intérieur en acier inoxydable poli avec angles arrondis facile à nettoyer
  • Étagères et supports en acier inoxydable robustes pouvant s’enlever sans outils
  • Filtres microbiologiques sur arrivée de gaz et orifices de prélèvement d’échantillons facilement accessibles
  • Le joint de porte intérieur amovible s’ajuste en permanence pour assurer une bonne étanchéité
Informations de commande :
Options : choix de capteurs de CO2, ouverture de porte inversable, surveillance de l’humidité relative, intérieur en cuivre antimicrobien, autocommutateurs de réservoir de gaz, fonction de journalisation, kits de documentation IQ/OQ
Prestations de service
Garantie de cinq ans pour le capteur TC de CO2
Spécification
Spécification
6,5 pied cube
En option 4 à 20 mA
184 l
0 à 20%
DEL
Aucun
Température ambiante +5°C à 50°C
Cuvette à eau
25 x 26,3 x 39,5 po (63,5 x 66,8 x 100,3 cm)
230 V, 50/60 Hz
UL, cUL, CE
Incubateur unique de 184 l
En acier inox poli
Capteur IR
Acier inoxydable
< 90 % à 37°C
Incubateur à CO2
20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
260 lb
230V
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service