Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 Forma™ Steri-Cycle™ i160 avec cuve en acier inoxydable
Réalisez votre prochaine percée majeure. Cet incubateur à CO2 fournit des performances fiables, une simplicité d’utilisation et la valeur nécessaires pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture.
9800.00€ - 22287.00€
Produits 4
Code produit Marque Description Technologie du capteur de CO2 Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Technologie du capteur de CO2 Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
15311085 Afficher les documents Thermo Scientific™
51030303
Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-cycle i160 Capteur CT 9800.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 2
Ajouter au panier
15383012 Afficher les documents Thermo Scientific™
51030534
Incubateur à CO2 à cuve simple Forma Steri-cycle i160, cuve intérieure en acier inoxydable avec filtration HEPA, cycle de stérilisation Steri-Run, capteur de CO2 IR180Si, 230 V, 50/60 Hz Capteur IR 10665.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15331085 Afficher les documents Thermo Scientific™
50145519
Incubateur à CO2 à chambre double Forma Steri-cycle i160 Capteur CT 20504.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15373022 Afficher les documents Thermo Scientific™
50145523
Incubateur à CO2 à cuve double Forma Steri-cycle i160, cuve intérieure en acier inoxydable avec filtration HEPA, cycle de stérilisation Steri-Run, capteur de CO2 IR180Si, adaptateur d’empilage et socle de support sur roulettes, 230V, 50/60 Hz Capteur IR 22287.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Cuve à chauffage direct
  • Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 litres, à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à droite en standard, ouverture de porte inversable pour une plus grande souplesse
Circulation d’air active THRIVE
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
  • Récupération rapide des tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé
  • Réservoir d’eau directement chauffé qui offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Couvercle qui empêche aux particules et aux milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température  pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Cycle de 180°C qui garantit une stérilisation uniforme équivalente à un état stérile 10-6 sur toutes les surfaces de la cuve, éliminant ainsi les contaminants biologiques
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
  • Visibilité des changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des données