Learn More
Formaldéhyde, solution à 37 %, réactif ACS BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Nom chimique ou matériau | Formaldehyde |
Note relative au nom | ACS |
CAS | 50-00-0 |
Plage de pourcentage du dosage | 36.5 to 38.0 % |
Formule moléculaire | CH2O |
Numéro MDL | MFCD00003274 |
Quantité | 500 mL |
Synonyme | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
Clé InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=O |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.