Learn More
Formaldéhyde, Technique, Solution, Stabilisée dans du méthanol, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
2.5L
25L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274,MFCD00133991
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
CHEBI:16842
formaldéhyde
C=O
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274,MFCD00133991
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
CHEBI:16842
formaldéhyde
C=O
Poids de la formule 30.02g/mol
Forme physique Liquide
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 2mbar at 20°C
Densité de vapeur > 1.0
pH 3 to 4.2
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 97°C
Couleur Incolore
Quantité 25L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde solution, 37%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methylalcohol