Learn More
Dichlorhydrate de disulfure de formamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Formamidine disulfide dihydrochloride is used as an intermediate in agriculture and dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de disulfure de formamidine est utilisé comme intermédiaire dans l’agriculture et comme intermédiaire de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
Le dichlorhydrate de disulfure de formamidine est utilisé comme intermédiaire dans l’agriculture et comme intermédiaire de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Formamidine disulfide dihydrochloride |
Point de fusion | ∼175°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 223.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |