Learn More
Acide formique, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15224694
236.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
acide formique
C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
acide formique
C(=O)O
Acide formique, 99 %, CH2O2, numéro CAS 64-18-6, acide formique, acide aminique, bilorine, collo-bueglatt, formira, formisoton, acide formylique, acide carboxylique hydrogène, acide méthanoïque, myrmicyle, 2,5 L, pression de vapeur :44 mbar à 20°C, 02, 8, 101,0°C, 0,1 ppm max., CHEBI:30751, 5 ppm max., non désigné
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Formic acid
Point de fusion 8,0°C
Point d’ébullition 101,0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et la glycérine
Poids de la formule 46.02
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analyse
Densité 1,2200 g/ml
Quantité 10 L
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3720
Gravité spécifique 1,22
Tension de vapeur Tension de vapeur :44 mbar à 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.