Learn More
Formic acid ≥99%, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220853
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
64-18-6
CH2O2
46.03
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Methanoic acid 100%
acide formique
OC=O
64-18-6
CH2O2
46.03
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Methanoic acid 100%
acide formique
OC=O
Tested for UHPLC-MS
  • Gradient LC avec détection de barrettes de diodes (AU), solution aqueuse à 0,1 % (p/v) :
    • à 220 nm max. 0,002
    • à 254 nm max. 0,002
  • Test de compatibilité de gradient LC-MS (TIC, 100 à 2 000 m/z), solution aqueuse à 0,1 % (p/v) :
    • Impuretés sensibles ESI-MS positives (comme la réserpine) max. 50 ppb
  • Absorbance ultraviolette, solution aqueuse à 0,1 % (p/v) (voie 1,00 par rapport à l’eau) :
    • à 240 nm max. 0,1
    • à 260 nm max. 0,01
Plage de pourcentage du dosage min. 99%
Numéro UN 1779
Quantité 2 ml
Point d’éclair 69°C
Résidus après évaporation Max. 20 ppm
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.