Learn More
Acide formique, réactif ACS, ≥ 96 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15656720
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Flacon poly
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
acide formique
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
acide formique
C(=O)O
Réactif ACS, ≥96 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Formic acid
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN UN1779
Beilstein 1209246
Poids de la formule 46.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité Réactif ACS
Densité 1,22 g/ml à 25°C
Quantité 2,5 L
Limite d’explosion 0,57
Point d’éclair 49°C (120,2°F)
Température d’allumage 1004°F
Conditionnement Flacon poly
Densité de vapeur 1,6 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 44,8 mmHg (20°C)