Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre à 1 trait Fortuna™
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre à un trait Poulten Graf™ Fortuna™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent et sont livrées avec un certificat de conformité par lot.
Marque:  Poulten Graf™ 1 2303604
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10371222
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Temps de distribution pratique et court
  • Pointes et tubes d’aspiration renforcés
  • Résistant aux acides et alcalis
Spécification
Spécification
AS
Oui
1/boîte
Pipette à poire
verre
Ambré
10 ml