Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre à embout Luer Fortunatrade; Optimatrade;
Excellente pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques. Les seringues à embout Luer en verre Poulten Graftrade; Fortunatrade; Optimatrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
6.75€ - 24.35€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | CE EN 46001 |
Matériau | Borosilicate Glass |
Description | Graduation ambrée |
Type de produit | Seringue à embout Luer en verre |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10281771
|
Poulten Graf™
7 10237 |
10 ml |
24.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10405461
|
Poulten Graf™
7 10227 |
2 ml |
6.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10333661
|
Poulten Graf™
7 10233 |
5 ml |
18.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliAutoclavables à 134deg;C/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ulSpécification
Autoclavables | |
Borosilicate Glass | |
Seringue à embout Luer en verre | |
Embout Luer |
CE EN 46001 | |
Graduation ambrée | |
1/boîte | |
Oui |